Learn More
Ammonium Thiocyanate, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 31120-6X1KG
Detalles adicionales : CAS : 1762-95-4 Peso : 6.00000kg
Cantidad. 6 × 1kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15613250
  • 751.93€ / paquete de 6
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
1762-95-4
≥99% (AT)
puriss. p.a. ACS Reagent
MFCD00011428
≤0.02% (as SO4)
Ammonium Thiocyanate
76.12
NH4SCN
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Especificaciones
Ammonium Thiocyanate
1762-95-4
≥99% (AT)
76.12
≤0.02% (as SO4)
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
puriss. p.a. ACS Reagent
NH4SCN
MFCD00011428
6 × 1kg