Learn More
Ammonium Thiocyanate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
40 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Thiocyanate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH4SCN |
Beilstein | 3595135 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.12g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (AT) |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Residuo después del encendido | ≤0.02% (as SO4) |