Learn More
Ammonium thiocyanate concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M NH4SCN (0.1N), Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium thiocyanate concentrate |
Cantidad | 1 Pc. |
Fórmula lineal | NH4SCN |
Número UN | UN3082 |
Beilstein | 3595135 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 76.12g/mol |
Envase | Ampolla |