Learn More
Alfa Aesar™ Tiocianato de amonio, + 98 %
Marca:  Alfa Aesar™ A10632.0B
Detalles adicionales : CAS : 1762-95-4 Peso : 1.00000kg
Cantidad 1000g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11443354
  • 51.23€ / 1000 g
En stock, listo para ser enviado: 11
Descripción
Descripción
Aplicaciones
El tiocianato de amonio tiene muchos usos en la fabricación de productos químicos como los tiocianatos metálicos [CuSCN, CA(SCN)2, NaSCN, KSCN] y en una serie de productos farmacéuticos. Se utiliza en soluciones de congelación, decapado, impresión y como inhibidor de corrosión contra gases ácidos. Se utiliza en la industria de la fotografía como estabilizador o acelerador. También se utiliza en fertilizantes, teñido de tela, revestimiento de zinc, galvanoplastia y como separador de circonio y hafnio, así como oro y hierro. También se utiliza en química analítica para el análisis titrimétrico y para determinar el contenido de hierro por colorimetría en refrescos.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol, amoníaco y acetona. Insoluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y nitrato de plomo.
Especificaciones
1762-95-4
76.117
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
15666
C(#N)[S-].[NH4+]
CH4N2S
MFCD00011428
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
azanio; tiocianato
Especificaciones
Ammonium thiocyanate
Odorless
147°C to 149°C
1762-95-4
NH4SCN
3595135
ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
azanio; tiocianato
15666
≥98%
1.305
Hygroscopic; Light sensitive
1000g
CH4N2S
MFCD00011428
14,561
Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
C(#N)[S-].[NH4+]
76.117
76.12
Videos
SDS Documentos