Learn More
Tetracloropaladato de amonio(II), Premion™, 99,998 % (base metálica), Pd 37 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048543
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
13820-40-1
Cl4H8N2Pd
284.30
MFCD00010884
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
61682
CHEBI:60149
palladium(2+) diammonium tetrachloride
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
13820-40-1
Cl4H8N2Pd
284.30
MFCD00010884
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
61682
CHEBI:60149
palladium(2+) diammonium tetrachloride
[NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium tetrachloropalladate(II)
Punto de fusión (decomposition)
Color Marrón a verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (NH4)2PdCl4
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.31
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 37%
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.17 g/mL