Learn More
Ammonium Tartrate Dibasic, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Shop All Solstice Research Chemicals ProductsDescription
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Specifications
Specifications
| Color | White |
| Physical Form | Crystallized |
| Quantity | 250 g |
| Linear Formula | (NH4)2C4H4O6 |
| Beilstein | 6120352 |
| Formula Weight | 184.15g/mol |
| Percent Purity | ≥99.0% (T) |
| Grade | purum p.a. |
| Packaging | Poly Bottle |
| Residue after Ignition | ≤0.05% (as SO4) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?