missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium Sulfide Solution, 40 to 48 wt.% in H2O, Honeywell™ Fluka™

Catalog Number p-7120196
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
12135-76-1
H8N2S
68.14
MFCD00010892
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
diamine sulfane
N.N.S
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
12135-76-1
H8N2S
68.14
MFCD00010892
UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
diamine sulfane
N.N.S
Punto de ebullición 40°C
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfide solution
Color Colorless
Forma física Liquid
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal (NH4)2S
Número UN UN2683
Temperatura de inflamación 20°C (68°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.14g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40 to 48 wt. % in H2O
Envase Glass Bottle
Densidad 1g/mL at 25°C
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'