Learn More
Ammonium Sulfate, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
570.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Descripción
- Para aplicaciones de precipitación de proteínas, cromatografía líquida y biología molecular
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfate |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14 |
Grado | Biorreactivo ultrapuro |
Envase | Balde de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.77kg |