Learn More
Sulfato amónico, Fisher BioReagents
Catalog Number p-24429
29.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
diazanio;sulfato
N.N.OS(O)(=O)=O
7783-20-2
H8N2O4S
132.13
MFCD00003391
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
6097028
CHEBI:62946
diazanio;sulfato
N.N.OS(O)(=O)=O
Este sulfato amónico de grado enzimático es adecuado para su uso en la purificación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Sulfate
Punto de fusión 280°C
Color Incolora
pH 5 to 6
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15, 552
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno