Learn More
Sulfato de amonio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Descripción
H8N2O4S, CAS Number-7783-20-2, 500g, Colorless, 132.13g/mol, 280 deg.C, 3391, Plastic powder jar, 5 to 6, Solid
Especificaciones
Punto de fusión | 280°C |
Color | Incolora |
pH | 5 to 6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.13g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |