Learn More
Sulfamato de amonio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-59668
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7773-06-0
H6N2O3S
114.119
MFCD00011429
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
24482
CHEBI:81950
azanio;sulfamato
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7773-06-0
H6N2O3S
114.119
MFCD00011429
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
24482
CHEBI:81950
azanio;sulfamato
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfamate
Punto de fusión 132.0°C to 134.0°C
Nombre de nota 98+%
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Fórmula lineal H2NSO3NH4
Índice Merck 15, 551
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0.10% max.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium sulfamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.