Learn More
Sulfamato amónico, 98 % mín., ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407232
61.60 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7773-06-0
H6N2O3S
114.119
MFCD00011429
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
24482
CHEBI:81950
azanio;sulfamato
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7773-06-0
H6N2O3S
114.119
MFCD00011429
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
24482
CHEBI:81950
azanio;sulfamato
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Ammonium sulfamate is applied in water solution or oil-water emulsion as a leaf, or foliar spray for control of woody plants, or it is applied as crystals or concentrated solution to cuts in the bark or on freshly-cut stumps of undesirable trees to prevent resprouting. It is used as a compost accelerator, flame retardant and in industrial processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 160°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfamate
Punto de fusión 131°C to 135°C
Nombre de nota For ACS analysis
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min.
Información de solubilidad Very soluble in water,liquid ammonia. Slightly soluble in ethanol,glycerol,glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.12
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic