Learn More
Ammonium sulfamate, 98% min., ACS, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 014534.A3
Detalles adicionales : CAS : 7773-06-0 Peso : 2.00000kg
Cantidad. 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312488
  • 198.00€ / 2 Kg
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
7773-06-0
114.119
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
24482
azanium;sulfamate
H6N2O3S
MFCD00011429
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
CHEBI:81950
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Especificación
Ammonium sulfamate
7773-06-0
H6N2O3S
ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
[NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
114.119
CHEBI:81950
Crystalline
For ACS analysis
98% min.
MFCD00011429
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
azanium;sulfamate
24482
114.12
2kg