Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Phosphate Monobasic |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | NH4H2PO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.03g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Reactivo ACS |