Learn More
Fosfato de amonio, dibásico, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45624
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
disodio;fosfato de hidrógeno
N.N.OP(O)(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
disodio;fosfato de hidrógeno
N.N.OP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate, dibasic
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C)
Forma física Cristales adherentes
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Índice Merck 15, 540
Información de solubilidad Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.61