Learn More
Fosfato de amonio, dibásico, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45630
30.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
N.N.OP(O)(O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-28-0
H9N2O4P
132.06
MFCD00010891
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
24540
CHEBI:63051
N.N.OP(O)(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium phosphate, dibasic
Color Blanco
pH 7.7 to 8.1 (5% soln. at 25°C)
Forma física Polvo cristalino, cristales y/o trozos
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Fórmula lineal (NH4)2HPO4
Índice Merck 15, 540
Nombre IUPAC disodio;fosfato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.06
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Densidad 1.61