missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium Persulfate, Honeywell Fluka™

Catalog Number 15613240
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O

Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥98%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Persulfate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal (NH4)2S2O8
Número UN UN1444
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC Diamonium [(sulfonatoperoxi)sulfonilo]oxidanida
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Residuo después del encendido ≤0.05% (as SO4)
Densidad Vapor Density: 7.9 (vs air)
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'