Learn More
Persulfato de amonio (cristales incoloros a blancos/electroforesis), Fisher BioReagents
Catalog Number p-24408
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diazanio;sulfato de sulfonatooxi
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diazanio;sulfato de sulfonatooxi
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Persulfato de amonio (electroforesis/cristales incoloros a blancos)
El persulfato de amonio de grado electroforesis es un iniciador de la polimerización de acrilamida para la preparación de geles de electroforesis de poliacrilamida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Persulfate
Punto de fusión 120°C
Color Blanco
pH 3.2
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Fórmula lineal (NH4)2S2O8
Índice Merck 15, 539
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Grado Electroforesis
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Presión de vapor Negligible
Información de descomposición >120°C
Densidad 1.980g/cm³
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium Persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.