Learn More
Persulfato amónico, +99 %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 327085000
Detalles adicionales : CAS : 7727-54-0 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 1444 Chem class : 5.1 Pack group : III
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10024273
  • 113.00€ / 500 g
Envío estimado: 13-10-2021
Descripción
Descripción
Reactivo de oxidación
Especificaciones
7727-54-0
228.19
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
62648
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
H8N2O8S2
MFCD00003390
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
diazanio;sulfato de sulfonatooxi
Especificaciones
Ammonium persulfate
0.2% max. (H2SO4)
99% min. (Iodometry)
(NH4)2S2O8
01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
diazanio;sulfato de sulfonatooxi
62648
Polvo
Biología molecular
20ppm max.
none detected
10ppm max.
Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose.
Blanco
500g
DNAse, RNAse and Protease Free
7727-54-0
H8N2O8S2
MFCD00003390
15, 539
Solubility in water: 582g/L (20°C),may decompose
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
228.19
228.19
99+%
20ppm max
1.9800g/mL
50ppm max.
Frasco de plástico
1.98
120.0°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ammonium persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
SDS Documentos
Certificados