Learn More
Persulfato amónico, +99 %, para biología molecular, sin ADNasa, sin ARNasa ni proteasa, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734630
24.86 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diazanio;sulfato de sulfonatooxi
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7727-54-0
H8N2O8S2
228.19
MFCD00003390
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
62648
diazanio;sulfato de sulfonatooxi
[NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium persulfate
Punto de fusión 120.0°C
Nombre de nota DNAse, RNAse and Protease Free
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Índice Merck 15, 539
Información de solubilidad Solubility in water: 582g/L (20°C), may decompose.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Biología molecular
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.98
Densidad 1.9800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium persulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.