Learn More
Ammonium Nitrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
50 kg
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Nitrate |
Cantidad | 2.5 kg |
Fórmula lineal | NH4NO3 |
Número UN | 1942 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 80.04g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | ACS Reagent |
Residuo después del encendido | ≤0.01% |