Learn More
Ammonium nitrate, 99+%, for analysis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 205865000
Detalles adicionales : CAS : 6484-52-2 Peso : 0.58000kg Transport : UN number : 1942 Chem class : 5.1 Pack group : III
Cantidad. 500g
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412211
  • 40.90€ / 500 g
Stock EU 69
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For analysis
Especificaciones
6484-52-2
80.04
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
22985
azanium;nitrate
H4N2O3
MFCD00011425
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CHEBI:63038
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
Especificaciones
Ammonium nitrate
6484-52-2
H4N2O3
MFCD00011425
15,531
Solubility in water: 190g/100mL (20°C). Other solubilities: 1g/20mL alcohol,1g/8mL methanol
[NH4+].[N+](=O)([O-])[O-]
80.04
CHEBI:63038
Adhering Crystals
Analysis
5ppm max.
5ppm max.
5ppm max.
0.01% max. (as SO4)
1.72
210.0°C
169.0°C
500g
p.a.
99+%
NH4NO3
01,39; 15,14
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
azanium;nitrate
22985
80.04
99+%
5ppm max
1.7200g/mL
2ppm max.
Plastic bottle
Solubility in water: 190 g/100mL (20°C). Other solubilities: 1 g/20mL alcohol, 1 g/8mL methanol
20ppm max.
White
4.5 to 6 (5% soln. at 20°C)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ammonium nitrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido comburente Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizaragua pulverizada para la extinción.
SDS Documentos