Learn More
Molibdato(VI) de amonio tetrahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509574
28.66 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12054-85-2
H24Mo7N6O24·4H2O
1235.86
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
12054-85-2
H24Mo7N6O24·4H2O
1235.86
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Punto de fusión 190.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal (NH4)6Mo7O24·4H2O
Índice Merck 15,53
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.49
Densidad 2.4900g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate