Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Molybdate Tetrahydrate |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | (NH4)6Mo7O24 · 4H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1235.86g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% (T) |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Envase | Frasco de plástico |
Densidad | 2.498g/mL at 25°C |