Learn More
Molibdato de amonio tetrahidratado, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7072827
50.78 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
82.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
12054-85-2
H6MoNO2
148.00
167059
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
hidrato de amonio molibdeno oxidandiide
[NH4+].O.[O--].[Mo]
12054-85-2
H6MoNO2
148.00
167059
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
hidrato de amonio molibdeno oxidandiide
[NH4+].O.[O--].[Mo]
H24MO7N6O24.4H2O, número de CAS-12054-85-2, 500 g, Blanco, 1235,86 g/mol, 190 °C, 167059, tarro de plástico para polvo, de 5,0 a 5,5, sólido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 5.0 to 5.5
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium molybdate(VI) tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.