Learn More
Ammonium molybdate tetrahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072292
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12054-85-2
MFCD00167059
12054-85-2
MFCD00167059
ACS Reagent, 81.0-83.0% MoO3O basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium molybdate tetrahydrate
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (NH4)6Mo7O24 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 1235.86g/mol
Grado Reactivo ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 81 to 83% (MoO3 basis)
Densidad 2.498g/mL at 25°C