missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium metavanadate, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™

Marca:  Honeywell Fluka 31153-1KG

Detalles adicionales : CAS : 7803-55-6 Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 2859 Chem class : 6.1 Pack group : II

Cantidad. 1kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15613290

  • 430.26€ / 1 Kg


Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7803-55-6
2.32g/cm3at 25°C
puriss. p.a.
MFCD00011430
2859
Ammonium Metavanadate
≥99.5%
NH4VO3
Reag. Ph. Eur.

Especificaciones

Ammonium Metavanadate
Reag. Ph. Eur.
puriss. p.a.
H4NO3V
MFCD00011430
UNTBPXHCXVWYOI-UHFFFAOYSA-O
azanium;oxido(dioxo)vanadium
516859
1kg
116.98g/mol
7803-55-6
≥99.5%
NH4VO3
2859
[NH4+].[O-][V](=O)=O
116.977
2.32g/cm3at 25°C
Videos
SDS