missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metavanadato de amonio, extra puro, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number p-7072825
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
vanadiumoylol amine
N.O[V](=O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7803-55-6
H4NO3V
116.98
MFCD00011430
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
vanadiumoylol amine
N.O[V](=O)=O
Punto de fusión 200°C
Color Verde
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.98g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'