Learn More
Sulfato amónico de hierro(III) dodecahidrato, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10404325
105.33 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-83-7
H4FeNO8S2·12H2O
482.19
MFCD00150004
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
197097
azanio;hierro(3+);disulfato;dodecahidrato
[NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-83-7
H4FeNO8S2·12H2O
482.19
MFCD00150004
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
197097
azanio;hierro(3+);disulfato;dodecahidrato
[NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 230.0°C
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Punto de fusión 39.0°C to 41.0°C
Color Violeta
Forma física Crystals
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 102% (Iodometry)
Fórmula lineal (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Índice Merck 15, 515
Información de solubilidad Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.19
Porcentaje de pureza 99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.71
Densidad 1.7100g/mL