Learn More
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, crystalline, slightly violet, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
50 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Iron(Iii) Sulfate Dodecahydrate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Color | Violeta |
Forma física | Crystalline |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | NH4Fe(SO4)2 · 12H2O |
Número MDL | MFCD00150004 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Información de solubilidad | In accordance with water, 10g/dL |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 482.19g/mol |