Learn More
Ammonium iron(III) citrate, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 211840025
Detalles adicionales : CAS : 1185-57-5 Peso : 2.50000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10424395
  • 154.50€ / 2.50 Kg
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
1185-57-5
264.999
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
118984355
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
C6H11FeNO7+3
MFCD00013099
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
Especificación
Ammonium iron(III) citrate
1185-57-5
MFCD00013099
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
264.999
265
16.5 to 18.5% (Fe)
Plastic bottle
2.5kg
16.5 to 18.5% Fe
C6H11FeNO7+3
15, 4044
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
azane;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid;iron(3+)
118984355
Powder
Authentic
Brown to Brown-Yellow
Videos
SDS Documentación