Learn More
Citrato de amonio y hierro(III), 16,5 a 18,5 % de Fe, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509959
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
1185-57-5
MFCD00013099
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
118984355
azano;2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;hierro(3+)
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
1185-57-5
MFCD00013099
FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
118984355
azano;2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;hierro(3+)
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(III) citrate
Nombre de nota 16.5 to 18.5% Fe
Color Marrón a marrón amarillento
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Fórmula molecular C6H11FeNO7
Índice Merck 15, 4044
Información de solubilidad Solubility in water: 1200g/L (20 c). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Peso molecular (g/mol) 265
Formula Weight (peso de la fórmula) 265
Porcentaje de pureza 16.5 to 18.5% (Fe)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico