Learn More
Sulfato de amonio y hierro(II) hidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11308678
43.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Ammonium iron(II) sulfate hydrate is widely utilized in analytical chemistry for titration purposes since it is affected lesser by oxygen in the air than iron(II) sulpahte. It is employed to measure high doses of gamma rays by using Fricke's dosemeter. It is involved in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It is used in the medical field as an antianemic agent for treatment of iron deficiency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Punto de fusión ∼100°C (decomposition)
Color Azul-verde
Forma física Polvo grueso
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (NH4)2Fe(SO4)2·xH2O (x≈6)
Índice Merck 14,521
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.04 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Olor Odorless
Sensibilidad Air and light sensitive
Densidad 1.864 g/mL