Learn More
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10233180
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
3 kg
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Punto de fusión 100°C
Color Verde
pH 3,5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico