Learn More
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072820
39.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
39.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
3 kg
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
disulfato de hierro(3+) y diamonio, dodecahidrato
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
7783-85-9
FeH20N2O14S2
392.13
MFCD00150530
MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
disulfato de hierro(3+) y diamonio, dodecahidrato
[NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Sulfato amónico de hierro(II) hexahidrato, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 100°C
Color Verde
pH 3,5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.14g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.