missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Iron(Ii) Sulfate Hexahydrate |
Cantidad | 100 g |
Fórmula molecular | FeH20N2O14S2 |
Fórmula lineal | (NH4)2Fe(SO4)2 · 6H2O |
Clave InChI | MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Nombre IUPAC | λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate |
Peso molecular (g/mol) | 392.13 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.14g/mol |
Porcentaje de pureza | 99% |
Mostrar más |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'