Learn More
Sulfato de amonio y hierro(II) hexahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate |
Punto de fusión | 100.0°C |
Color | Verde |
Forma física | Cristales o polvo de cristalina |
Cantidad | 25 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | (NH4)2Fe(SO4)2·6H2O |
Índice Merck | 15, 518 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 269g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 392.14 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium iron (II) sulfate hexahydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.