Learn More
Yoduro de amonio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 12682946
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
azanio; yoduro
[NH4+].[I-]
12027-06-4
H4IN
144.94
MFCD00011424
UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
25487
CHEBI:63040
azanio; yoduro
[NH4+].[I-]
Yoduro de amonio, 99 %, H4IN, número de CAS 12027-06-4, unii-oz8f027ldh, yoduro amónico, HSDB 476, yoduro de amonio NH4I, NH4I, oz8f027ldh, yodato de amonio, yoduro de azanio, 500 g, 98,5 % mín. (argentometría), CHEBI:63040, 2,5100 g/ml, 234-717-7, 144,94, extrapuro
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium iodide
Punto de fusión 551.0°C
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal NH4I
Índice Merck 15,526
Información de solubilidad Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.94
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Residuo después del encendido 0.05% max
Gravedad específica 2.51
Densidad 2.5100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.