Learn More
Hexafluorotitanato de amonio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314898
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16962-40-6
(NH4)2TiF6
MFCD00010888
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
16962-40-6
(NH4)2TiF6
MFCD00010888
Ammonium hexafluorotitanate is used as an anti-corrosive cleaning agent. It is also used for the production of ceramics and glass. Further, it is used in the preparation of synthetic gems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluorotitanate
Color Blanco
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.95
Porcentaje de pureza 99.99%