Learn More
Hexafluorofosfato de amonio, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222618
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
16941-11-0
H4F6NP
163
MFCD00064642
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
9793912
azanio;hexafluorofosfato
[NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
16941-11-0
H4F6NP
163
MFCD00064642
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
ammonium hexafluorophosphate, ammonium hexafluorophosphate v, ammonium hexafluophosphate, ammoniumhexafluorophosphate 6ci,7ci, unii-ns308031pj, azanium hexafluorophosphate, nh4pf6, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride
9793912
azanio;hexafluorofosfato
[NH4+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium hexafluorophosphate
Punto de fusión 198°C
Nombre de nota 99.5%
Color De blanco a beige
Forma física Polvo cristalino o agujas
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NH4PF6
Índice Merck 15, 523
Información de solubilidad Solubility in water: 74.8g/100mL (20 c). Other solubilities: soluble in acetone,methanol,ethanol and methyl,acetate
Formula Weight (peso de la fórmula) 163
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.18
Densidad 2.1800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.