Learn More
Alfa Aesar™ Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate, Premion™, 99.99% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 011812.01
Detalles adicionales : CAS : 15336-18-2 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 0.25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311858
  • 82.10€ / 0.25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
15336-18-2
369.723
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
16211509
triazanium;hexachlororhodium(3-)
Cl6H12N3Rh
MFCD00003394
ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
CHEBI:60128
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificación
Ammonium hexachlororhodate(III) hydrate
(metals basis)
MFCD00003394
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
triazanium;hexachlororhodium(3-)
16211509
369.74 (Anhydrous)
99.99%
Hygroscopic
0.25g
15336-18-2
Cl6H12N3Rh
ammonium hexachlororhodate iii, triammonium hexachlororhodate, triammonium hexachlororhodate 3-, epitope id:151523, rhodium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridorhodate 3-, ammonium hexachloridorhodate iii, ammonium hexachlororhodate iii , reagent grade
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
369.723
CHEBI:60128
Powder
Premion™
Red