Learn More
Hexacloroiridato(III) de amonio hidrato, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7049063
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
29796-57-4
Cl6H14IrN3O
477.049
MFCD00003393
LJHBEBFYNMDGCZ-UHFFFAOYSA-K
ammonium hexachloroiridate iii hydrate, triammonium hexachloroiridiumtriuide hydrate
18366487
triamonio;hexacloroiridio(3-);hidrato
[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
29796-57-4
Cl6H14IrN3O
477.049
MFCD00003393
LJHBEBFYNMDGCZ-UHFFFAOYSA-K
ammonium hexachloroiridate iii hydrate, triammonium hexachloroiridiumtriuide hydrate
18366487
triamonio;hexacloroiridio(3-);hidrato
[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.Cl[Ir-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Color Verde
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.06 (Anhydrous)
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic