Learn More
Formato de amonio, para LC/MS Optima™, Fisher Chemical
136.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
50 g
Descripción
CH5NO2, número CAS-540-69-2, 50 g, blanco, 63,06 g/mol, 115 grados C, 13103, de 6,0 a 7,0, sólido
Especificaciones
Punto de fusión | 115°C |
CAS | 540-69-2 |
Color | White |
pH | 6.0 to 7.0 |
Forma física | Solid |
Cantidad | 50 g |
Fórmula molecular | CH5NO2 |
Número MDL | 13103 |
Clave InChI | VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | N.OC=O |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium formate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.