Learn More
Formato de amonio 97 %, agua <3 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443464
39.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
540-69-2
CH5NO2
63.056
MFCD00013103
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
2723923
CHEBI:63050
azanio; formiato
C(=O)[O-].[NH4+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
540-69-2
CH5NO2
63.056
MFCD00013103
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
2723923
CHEBI:63050
azanio; formiato
C(=O)[O-].[NH4+]
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de amonio se utiliza ampliamente en diversas reacciones orgánicas como la reacción de Leuckart, que implica la aminación reductiva de aldehídos y cetonas. Sirve como tampón en cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía líquida acoplada a la espectrometría de masas (LC/MS). Encuentra aplicación en paladio en reducción de carbono (Pd/C) de grupos funcionales. Por ejemplo, reducción de alquenos a alcanos y formaldehído a metanol. También se utiliza para preparar ácido fórmico insitu, así como para almacenar ácido fórmico haciéndolo como una sal de amonio.
Solubilidad
Soluble en agua, amoníaco líquido y alcohol.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium formate
Nombre de nota Water <3%
Punto de fusión ∼116°C
Densidad 1.28
Olor Ammonia-like
Fórmula lineal HCO2NH4
Cantidad 1000 g
Beilstein 3625095
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,523
Información de solubilidad Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 63.06
Porcentaje de pureza 97%