missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammonium fluoride, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥98%, Honeywell Fluka™

Catalog Number p-7071958
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
12125-01-8
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
12125-01-8

Puriss. p.a., ACS Reagent,≥98%

  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium Fluoride
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH4F
Número MDL MFCD00011423
Número UN 2505
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.04g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido ≤0.005% (as SO4)
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'