Learn More
Ortofosfato de dihidrógeno de amonio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Descripción
Ortofosfato dihidrógeno de amonio, certificado AR para análisis
Especificaciones
Punto de fusión | 190°C |
Color | Blanco |
pH | 3.8 to 4.4 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.03g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |