Learn More
Dicromato de amonio, +99,5 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical A/4420/53
Detalles adicionales : CAS : 7789-09-5 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1439 Chem class : 5.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12685157
  • 138.00€ / 500 g
Envío estimado: 06-07-2021
Especificaciones
7789-09-5
10879
252.06
Sólido
Naranja
3 to 4
Cr2H8N2O7
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
252.07g/mol
Jarra para polvos de plástico
170°C
500g
Videos
SDS Documentos
Certificados