Learn More
Diaminatetratiocianatocromato(III) de amonio monohidrato, ACS, 93,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11315039
143.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13573-17-6
C4H10CrN7S4·H2O
MFCD00066638
Reinecke salt; Ammonium reineckate
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
13573-17-6
C4H10CrN7S4·H2O
MFCD00066638
Reinecke salt; Ammonium reineckate
Se utiliza para precipitar aminas primarias y secundarias como sus sales de amonio
Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate(III) monohydrate is used to precipitate primary and secondary amines as their ammonium salts. It is a color reagent and precipitant for mercury. It is also used as a precipitant for primary and secondary amines and certain amino acids. It is a reagent used for quantitative studies, including titrimetric, gravimetric, and spechtometric assays. Additionally, Reinecke salt has also been shown to determine the concentration of Dimenhydrinate using a spectrophotometric procedure. Other studies use Reinecke salt as a chemical actinometer to calculate the photodegradation of Manidipine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ammonium diamminetetrathiocyanatochromate (III) monohydrate
Color Rojo
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NH4[Cr(NH3)2(SCN)4]·H2O
Número UN UN3077
Índice Merck 14,8128
Información de solubilidad Insoluble in dilute hydrochloric acid; Moderately soluble in water; Soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.44 (336.42 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥93.0%
Grado ACS