Learn More
Alfa Aesar™ Ammonium-d4 deuteroxide, 99% (Isotopic), 23.0-27.0 wt% soln. in D2O
Marca:  Alfa Aesar™ 022980.06
Detalles adicionales : CAS : 12168-30-8 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2672 Chem class : 8 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312598
  • 41.20€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
12168-30-8
40.077
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
16211396
H5NO
MFCD00064511
ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
N.O
Especificación
Ammonium-d4 deuteroxide
1.3340
Colorless
Isotopic
H5NO
MFCD00064511
ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
N.O
16211396
Liquid
23.0 to 27.0 wt% soln. in D2O
Moisture Sensitive
5g
12168-30-8
ND4OD
UN2672
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
40.077
40.09
99%