Learn More
Ammonium chloride, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Catalog Number p-7220847
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
N.Cl
12125-02-9
ClH4N
53.49
MFCD00011420
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
N.Cl
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs.
Punto de fusión 335°C
pH 4.5 to 5.5 (5% Solution at 25°C)
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99.5%
Nombre IUPAC cloruro de amonio
Envase Frasco de plástico para sólidos
Residuo después del encendido max. 0.01%
Densidad 1.5256 g/cm³ (20°C)